2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Pyrrolidin-1-yl)phenacyl bromide
OR11500-1G OR11500-5G OR11500-25G
APOSOR11500-1GEA 79.9 EUR
APOSOR11500-1G APOSOR11500-5G APOSOR11500-25G
2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon 97%
2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon
Formel: C₁₂H₁₄BrNO
Molecular Weight: 268.16 g/mol
Schmelzpunkt: 120…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075690
CAS-Nummer: 216144-18-2
UN: 3261
ADR: 8 III