6,7-Dichlorchinoxalin-2,3-dion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6,7-Dichloroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione, 6,7-Dichloro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
OR11519-5G OR11519-25G
APOSOR11519-5GEA 65.4 EUR
APOSOR11519-5G APOSOR11519-25G
6,7-Dichlorchinoxalin-2,3-dion 98%
6,7-Dichlorchinoxalin-2,3-dion
Formel: C₈H₄Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 231,0356 g/mol
Schmelzpunkt: >310 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078575
CAS-Nummer: 25983-13-5