5-Amino-2-brombenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11524-1G
OR11524-25G
OR11524-5G
APOSOR11524-1GEA
21.9
EUR
APOSOR11524-1G
APOSOR11524-25G
APOSOR11524-5G
5-Amino-2-brombenzonitril 98%
5-Amino-2-brombenzonitril
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molecular Weight: 197,0320 g/mol Schmelzpunkt: 96…97 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00234259 CAS-Nummer: 72115-09-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |