Ethyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazol-5-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR11529-1G
OR11529-5G
APOSOR11529-1GEA
248
EUR
APOSOR11529-1G
APOSOR11529-5G
Ethyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazol-5-carboxylat 98%
Ethyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazol-5-carboxylat
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09475909 CAS-Nummer: 941294-50-4 |