7-Hydroxyflavon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on, 7-Hydroxy-2-phenyl-4-benzopyron, 7-Hydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-on, 7-Hydroxy-2-phenylchromen-4-on, 7-Hydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-on
OR1155-1G OR1155-25G OR1155-5G
APOSOR1155-1GEA 31.9 EUR
APOSOR1155-1G APOSOR1155-25G APOSOR1155-5G
7-Hydroxyflavon 95%
7-Hydroxyflavon
Formel: C₁₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 238,24 g/mol
Schmelzpunkt: 243…247 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006835
CAS-Nummer: 6665-86-7