Methyl-5-brom-2-chlornicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
OR11556-1G OR11556-25G OR11556-5G
APOSOR11556-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11556-1G APOSOR11556-25G APOSOR11556-5G
Methyl-5-brom-2-chlornicotinat 98%
Methyl-5-brom-2-chlornicotinat
Formel: C₇H₅BrClNO₂
Molecular Weight: 250.48 g/mol
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03844848
CAS-Nummer: 78686-79-0