4-Brom-N-methylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11557-1G OR11557-25G OR11557-5G
APOSOR11557-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11557-1G APOSOR11557-25G APOSOR11557-5G
4-Brom-N-methylbenzamid 98%
4-Brom-N-methylbenzamid
Formel: C₈H₈BrNO
Molecular Weight: 214.06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00462943
CAS-Nummer: 27466-83-7