4-Brom-3-methoxybenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11558-1G OR11558-250MG
APOSOR11558-1GEA 0 EUR
APOSOR11558-1G APOSOR11558-250MG
4-Brom-3-methoxybenzamid 98%
4-Brom-3-methoxybenzamid
Formel: C₈H₈BrNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09475887
CAS-Nummer: 176961-57-2