tert-Butyl-5-brom-2-chlorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11571-5G
OR11571-1G
APOSOR11571-5GEA
395
EUR
APOSOR11571-5G
APOSOR11571-1G
tert-Butyl-5-brom-2-chlorbenzoat
tert-Butyl-5-brom-2-chlorbenzoat
Formel:
C₁₁H₁₂BrClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800903 CAS-Nummer: 503555-23-5 |