α-Naphthoflavon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Phenylbenzo[h]chromen-4-on, 7,8-Benzoflavon
OR1158-25G
APOSOR1158-25GEA
178
EUR
APOSOR1158-25G
α-Naphthoflavon
α-Naphthoflavon
Formel:
C₁₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 272,3 g/mol Schmelzpunkt: 153…159 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004985 CAS-Nummer: 604-59-1 EINECS: 210-071-1 |