5-Brom-4-isooctylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-4-(6-methylheptyl)pyrimidine
OR11583-1G OR11583-5G
APOSOR11583-1GEA 111 EUR
APOSOR11583-1G APOSOR11583-5G
5-Brom-4-isooctylpyrimidin
5-Brom-4-isooctylpyrimidin
Formel: C₁₂H₁₉BrN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800941
CAS-Nummer: 951884-24-5