Ethyl-8-brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11589-1G
OR11589-5G
APOSOR11589-1GEA
63.8
EUR
APOSOR11589-1G
APOSOR11589-5G
Ethyl-8-brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-8-brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₀H₈BrClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607953 CAS-Nummer: 951884-22-3 |