5-Brom-N-methylpicolinamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-N-methylpyridine-2-carboxamide
OR11592-250MG
OR11592-1G
OR11592-100MG
APOSOR11592-250MGEA
43.5
EUR
APOSOR11592-250MG
APOSOR11592-1G
APOSOR11592-100MG
5-Brom-N-methylpicolinamid 98%
5-Brom-N-methylpicolinamid
Formel:
C₇H₇BrN₂O Molecular Weight: 215.05 g/mol Schmelzpunkt: 76…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07357421 CAS-Nummer: 845305-87-5 |