5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine
OR11594-1G OR11594-5G
APOSOR11594-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11594-1G APOSOR11594-5G
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Formel: C₆H₂BrClN₂
Schmelzpunkt: 135…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09801046
CAS-Nummer: 405224-23-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III