(2-Bromethyl)ammoniumbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1160-1KG OR1160-500G OR1160-100G
APOSOR1160-1KGEA 0 EUR
APOSOR1160-1KG APOSOR1160-500G APOSOR1160-100G
(2-Bromethyl)ammoniumbromid 98%
2-Bromethylamine hydrobromide
Formel: BrCH₂CH₂NH₃Br
Schmelzpunkt: 172…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012886
CAS-Nummer: 2576-47-8