2-Amino-6-chlorpyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11609-25G
OR11609-100G
OR11609-5G
APOSOR11609-25GEA
50.9
EUR
APOSOR11609-25G
APOSOR11609-100G
APOSOR11609-5G
2-Amino-6-chlorpyrazin 98%
2-Amino-6-chloropyrazine
Formel:
C₄H₄ClN₃ Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055024 CAS-Nummer: 33332-28-4 |