6-Brom-2-naphthol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
OR1161-100G
OR1161-500G
OR1161-1KG
APOSOR1161-100GEA
74.1
EUR
APOSOR1161-100G
APOSOR1161-500G
APOSOR1161-1KG
6-Brom-2-naphthol
6-Brom-2-naphthol
Formel:
C₁₀H₇BrO Molecular Weight: 223,07 g/mol Schmelzpunkt: 122…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004081 CAS-Nummer: 15231-91-1 EINECS: 239-279-0 |