1-(4-Brombenzoyl)pyrrolidin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4-Bromophenyl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
OR11626-5G OR11626-25G
APOSOR11626-5GEA 97.3 EUR
APOSOR11626-5G APOSOR11626-25G
1-(4-Brombenzoyl)pyrrolidin
1-(4-Brombenzoyl)pyrrolidin
Formel: C₁₁H₁₂BrNO
Molecular Weight: 254,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00595283
CAS-Nummer: 5543-27-1