2-Amino-3-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine
OR1163-25G OR1163-5G
APOSOR1163-25GEA 68.3 EUR
APOSOR1163-25G APOSOR1163-5G
2-Amino-3-nitropyridin 98%
2-Amino-3-nitropyridin
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139.11 g/mol
Schmelzpunkt: 163…167 °C
Flammpunkt: 167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006314
CAS-Nummer: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0