5-Brom-4-phenylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11634-250MG
OR11634-1G
OR11634-5G
APOSOR11634-250MGEA
102
EUR
APOSOR11634-250MG
APOSOR11634-1G
APOSOR11634-5G
5-Brom-4-phenylpyrimidin
5-Bromo-4-phenylpyrimidine
Formel:
C₁₀H₇BrN₂ Molecular Weight: 235.0800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234599 CAS-Nummer: 3543-46-2 |