2-Amino-5-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
OR1164-100G OR1164-25G OR1164-500G
APOSOR1164-100GEA 29 EUR
APOSOR1164-100G APOSOR1164-25G APOSOR1164-500G
2-Amino-5-nitropyridin
2-Amino-5-nitropyridin
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139.11 g/mol
Schmelzpunkt: 186…190 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006325
CAS-Nummer: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6