5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11641-1G OR11641-250MG
APOSOR11641-1GEA 0 EUR
APOSOR11641-1G APOSOR11641-250MG
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₂BrNO₂S
Schmelzpunkt: 182…187 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08275714
CAS-Nummer: 103878-58-6