Methyl-6-amino-3-brompicolinat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 6-amino-3-bromopicolinate, Methyl 6-amino-3-bromopyridine-2-carboxylate
OR11647-5G
APOSOR11647-5GEA
78.3
EUR
APOSOR11647-5G
Methyl-6-amino-3-brompicolinat
Methyl-6-amino-3-brompicolinat
Formel:
C₇H₇BrN₂O₂ Molecular Weight: 231,0467 g/mol Schmelzpunkt: 95…97 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09800897 CAS-Nummer: 178876-83-0 |