3-Chlor-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-5-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid
OR11656-100MG
APOSOR11656-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR11656-100MG
3-Chlor-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
3-Chlor-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₃BClNO₄
Schmelzpunkt: 143…146 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09800860
CAS-Nummer: 957120-55-7