Ethyl-2-brom-4-oxazolcarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-bromooxazole-4-carboxylate
OR11662-5G OR11662-1G OR11662-10G
APOSOR11662-5GEA 154 EUR
APOSOR11662-5G APOSOR11662-1G APOSOR11662-10G
Ethyl-2-brom-4-oxazolcarboxylat 98%
Ethyl-2-brom-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₆H₆BrNO₃
Molecular Weight: 220.0207 g/mol
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD09801023
CAS-Nummer: 460081-20-3