1-tert-Butyl-4-piperidon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(tert-Butyl)piperidin-4-one
OR11675-1G OR11675-250MG
APOSOR11675-1GEA 43.5 EUR
APOSOR11675-1G APOSOR11675-250MG
1-tert-Butyl-4-piperidon 98%
1-tert-Butyl-4-piperidon
Formel: C₉H₁₇NO
Molecular Weight: 155,24 g/mol
Siedepunkt: 93…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411608
CAS-Nummer: 1465-76-5