8-Chlor-2-methyl-4-chinazolon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11680-1G OR11680-5G
APOSOR11680-1GEA 464 EUR
APOSOR11680-1G APOSOR11680-5G
8-Chlor-2-methyl-4-chinazolon
8-Chlor-2-methyl-4-chinazolon
Formel: C₉H₇ClN₂O
Schmelzpunkt: 247…250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800989
CAS-Nummer: 19407-54-6