5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(3-Nitrophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
OR11681-10MG
OR11681-50MG
APOSOR11681-10MGEA
21.9
EUR
APOSOR11681-10MG
APOSOR11681-50MG
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolcarbonsäure
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆N₂O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800992 CAS-Nummer: 951885-28-2 |