2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxy-5-Methoxycarbonylphenyboronic acid, (2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
OR11696-1G OR11696-100MG
APOSOR11696-1GEA 197 EUR
APOSOR11696-1G APOSOR11696-100MG
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BO₅
Molecular Weight: 209,9916 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09800877
CAS-Nummer: 221006-63-9