trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
trans-Ferulasäure, 4-Hydroxy-3-methoxyzimtsäure
OR1171-100G
OR1171-25G
OR1171-500G
APOSOR1171-100GEA
27.7
EUR
APOSOR1171-100G
APOSOR1171-25G
APOSOR1171-500G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194,18 g/mol Schmelzpunkt: 169…173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004400 CAS-Nummer: 537-98-4 |