4-Hydroxybenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Hydroxyphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
OR1172-250G OR1172-50G
APOSOR1172-250GEA 55.1 EUR
APOSOR1172-250G APOSOR1172-50G
4-Hydroxybenzylalkohol 98%
4-Hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 251…253 °C
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004658
CAS-Nummer: 623-05-2
EINECS: 210-768-0