2-Brom-6-nitroanilin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11720-10G OR11720-1G OR11720-5G
APOSOR11720-10GEA 115 EUR
APOSOR11720-10G APOSOR11720-1G APOSOR11720-5G
2-Brom-6-nitroanilin 99%
2-Brom-6-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09263476
CAS-Nummer: 59255-95-7