3-Brom-1,2-benzoldiamin, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11721-5G OR11721-1G
APOSOR11721-5GEA 65.4 EUR
APOSOR11721-5G APOSOR11721-1G
3-Brom-1,2-benzoldiamin, technische Qualität
3-Bromobenzene-1,2-diamine
Formel: C6H7BrN2
Molecular Weight: 187,0372 g/mol
Schmelzpunkt: 53…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09842434
CAS-Nummer: 1575-36-6
ADR: 6.1,III