1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11733-250MG OR11733-100MG OR11733-1G
APOSOR11733-250MGEA 116 EUR
APOSOR11733-250MG APOSOR11733-100MG APOSOR11733-1G
1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
Formel: C₆H₁₁NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01687329
CAS-Nummer: 19597-07-0