Vanillinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoesäure
OR1181-100G OR1181-25G OR1181-5G
APOSOR1181-100GEA 43.5 EUR
APOSOR1181-100G APOSOR1181-25G APOSOR1181-5G
Vanillinsäure
Vanillinsäure
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Schmelzpunkt: 210…213 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002551
CAS-Nummer: 121-34-6
EINECS: 204-466-8