2-Brom-5-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzene boronic acid
OR1188-1G
OR1188-250MG
APOSOR1188-1GEA
95.7
EUR
APOSOR1188-1G
APOSOR1188-250MG
2-Brom-5-methoxyphenylboronsäure
2-Brom-5-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BBrO₃ Molecular Weight: 230,85 g/mol Schmelzpunkt: 214…216 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06659859 CAS-Nummer: 89694-44-0 |