3-Brom-N,N-diisopropylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
OR11910-1G OR11910-5G OR11910-10G
APOSOR11910-1GEA 0 EUR
APOSOR11910-1G APOSOR11910-5G APOSOR11910-10G
3-Brom-N,N-diisopropylbenzamid
3-Brom-N,N-diisopropylbenzamid
Formel: C₁₃H₁₈BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00587757
CAS-Nummer: 35309-72-9