5-Brom-N-cyclopropylpicolinamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-N-cyclopyridine-2-carboxamide, 5-Bromo-N-cyclopropylpyridine-2-carboxamide
OR11915-1G OR11915-5G OR11915-25G
APOSOR11915-1GEA 144 EUR
APOSOR11915-1G APOSOR11915-5G APOSOR11915-25G
5-Brom-N-cyclopropylpicolinamid 98%
5-Brom-N-cyclopropylpicolinamid
Formel: C₉H₉BrN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09801062
CAS-Nummer: 638219-77-9