4-Brom-N,N-diethylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11919-1G OR11919-5G OR11919-25G
APOSOR11919-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11919-1G APOSOR11919-5G APOSOR11919-25G
4-Brom-N,N-diethylbenzamid
4-Brom-N,N-diethylbenzamid
Formel: C₁₁H₁₄BrNO
Molecular Weight: 256,1390 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463697
CAS-Nummer: 5892-99-9