3-Brombenzanilid
Lieferant: Apollo Scientific
OR11921-1G OR11921-5G
APOSOR11921-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11921-1G APOSOR11921-5G
3-Brombenzanilid
3-Brombenzanilid
Formel: C₁₃H₁₀BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00087947
CAS-Nummer: 63710-33-8