2,6-Dichlor-m-toluidin 90+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dichloro-3-methylaniline
OR11931-1G
OR11931-25G
OR11931-5G
APOSOR11931-1GEA
21.9
EUR
APOSOR11931-1G
APOSOR11931-25G
APOSOR11931-5G
2,6-Dichlor-m-toluidin 90+%
2,6-Dichlor-m-toluidin
Formel:
C₇H₇Cl₂N Molecular Weight: 176,0432 g/mol Schmelzpunkt: 37…40 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007676 CAS-Nummer: 64063-37-2 |