3,5-Dichlor-2-methylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11933-1G OR11933-250MG
APOSOR11933-1GEA 328 EUR
APOSOR11933-1G APOSOR11933-250MG
3,5-Dichlor-2-methylphenylboronsäure
3,5-Dichlor-2-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BCl₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800882
CAS-Nummer: 957120-97-7