4-Brom-N-(2-propinyl)benzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-N-(prop-2-yn-1-yl)benzamide
OR11936-1G OR11936-100MG OR11936-5G
APOSOR11936-1GEA 241 EUR
APOSOR11936-1G APOSOR11936-100MG APOSOR11936-5G
4-Brom-N-(2-propinyl)benzamid 98%
4-Brom-N-(2-propinyl)benzamid
Formel: C₁₀H₈BrNO
Molecular Weight: 238,0800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800901
CAS-Nummer: 82225-32-9