5-Amino-2-chlorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-5-aminophenol
OR11940-100G OR11940-25G OR11940-5G
APOSOR11940-100GEA 237 EUR
APOSOR11940-100G APOSOR11940-25G APOSOR11940-5G
5-Amino-2-chlorphenol
5-Amino-2-chlorphenol
Formel: C₆H₆ClNO
Schmelzpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01707858
CAS-Nummer: 6358-06-1