7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR11945-1G OR11945-5G
APOSOR11945-1GEA 104 EUR
APOSOR11945-1G APOSOR11945-5G
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132.1600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06761695
CAS-Nummer: 874-39-5