2-Chlor-5-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
OR1195-5G
OR1195-25G
APOSOR1195-5GEA
27.7
EUR
APOSOR1195-5G
APOSOR1195-25G
2-Chlor-5-methoxyphenylboronsäure
2-Chlor-5-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₃ Molecular Weight: 186,40 g/mol Schmelzpunkt: 106…112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659858 CAS-Nummer: 89694-46-2 |