7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-8-carbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11955-1G OR11955-5G OR11955-25G
APOSOR11955-1GEA 126 EUR
APOSOR11955-1G APOSOR11955-5G APOSOR11955-25G
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-8-carbonitril
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-8-carbonitril
Formel: C₉H₇N₃O
Schmelzpunkt: 215…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09801017
CAS-Nummer: 834869-04-4