4-(6-Chlorpyridazin-3-yl)morpholin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11964-1G OR11964-5G
APOSOR11964-1GEA 0 EUR
APOSOR11964-1G APOSOR11964-5G
4-(6-Chlorpyridazin-3-yl)morpholin
4-(6-Chlorpyridazin-3-yl)morpholin
Formel: C₈H₁₀ClN₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00574575
CAS-Nummer: 17259-32-4