4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(6-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine
OR11965-1G OR11965-5G
APOSOR11965-1GEA 128 EUR
APOSOR11965-1G APOSOR11965-5G
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Formel: C₈H₁₀ClN₃O
Molecular Weight: 199.64 g/mol
Schmelzpunkt: 149…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00466219
CAS-Nummer: 22177-92-0