2-(Morpholinosulfonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11971-100MG
APOSOR11971-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR11971-100MG
2-(Morpholinosulfonyl)phenylboronsäure
2-(Morpholinosulfonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₄BNO₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878327
CAS-Nummer: 957062-65-6